SMB00247
1,3,6-Trigalloylglucose
≥95% (LC/MS-ELSD)
동의어(들):
1,3,6-Tri-O-galloyl-β-D-glucopyranose, 1,3,6-Tri-O-galloyl-β-D-glucose, Tannic acid (Corilagin)
About This Item
추천 제품
분석
≥95% (LC/MS-ELSD)
양식
powder
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1)O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](OC(C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3)=O)[C@H](O)[C@@H](COC(C4=CC(O)=C(O)C(O)=C4)=O)O2
InChI
1S/C27H24O18/c28-11-1-8(2-12(29)18(11)34)24(39)42-7-17-21(37)23(44-25(40)9-3-13(30)19(35)14(31)4-9)22(38)27(43-17)45-26(41)10-5-15(32)20(36)16(33)6-10/h1-6,17,21-23,27-38H,7H2/t17-,21-,22-,23+,27+/m1/s1
InChI key
RNKMOGIPOMVCHO-SJMVAQJGSA-N
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)