About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H18O4
CAS Number:
Molecular Weight:
238.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
추천 제품
분석
≥95% (LC/MS-UV)
양식
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC1=C(C(O)=CC(OC)=C1C(CCC)=O)CC
InChI
1S/C13H18O4/c1-4-6-9(14)12-11(17-3)7-10(15)8(5-2)13(12)16/h7,15-16H,4-6H2,1-3H3
InChI key
GRQAKVFPDMDUIF-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)