SML0129
AC-265347
≥98% (HPLC)
동의어(들):
1-(1,3-benzothiazol-2-yl)-1-(2,4-dimethylphenyl)ethanol, a-(2,4-Dimethylphenyl)-a-methyl-2-benzothiazolemethanol.
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H17NOS
CAS Number:
Molecular Weight:
283.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to tan
solubility
DMSO: ≥19 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(c(C)c1)C(C)(O)c2nc3ccccc3s2
InChI
1S/C17H17NOS/c1-11-8-9-13(12(2)10-11)17(3,19)16-18-14-6-4-5-7-15(14)20-16/h4-10,19H,1-3H3
InChI key
IGSZVEPQZANNAB-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
AC-265347 may be used in calcium-sensing receptor-mediated signaling.
생화학적/생리학적 작용
AC-265347 is a calcimimetic that acts as agonist to calcium-sensing receptor. It reduces serum parathyroid hormone and plasma ionizable calcium.
AC-265347 is a human calcium-sensing receptor (CaSR) allosteric agonist. AC-265347 activates CaSR signaling in cellular proliferation and phosphatidyl inositol (PI) hydrolysis assays.
AC-265347 is a human calcium-sensing receptor (CaSR) allosteric agonist; calcimimetic
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.