SML0132
Lanreotide acetate
≥98% (HPLC)
동의어(들):
3-(2-Naphthalenyl)-D-alanyl-L-cysteinyl-L-tyrosyl-D-tryptophyl-L-lysyl-L-valyl-L-cysteinyl-L-threoninamide cyclic (2→7)-disulfide acetate, Angiopeptin acetate, BIM-23014C
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to off-white
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.CC(C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)[C@H](Cc4ccc(O)cc4)NC(=O)[C@H](CSSC[C@H](NC1=O)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(N)=O)NC(=O)[C@H](N)Cc5ccc6ccccc6c5
InChI
1S/C54H69N11O10S2.C2H4O2/c1-29(2)45-54(75)63-44(53(74)65-46(30(3)66)47(57)68)28-77-76-27-43(62-48(69)38(56)23-32-15-18-33-10-4-5-11-34(33)22-32)52(73)60-41(24-31-16-19-36(67)20-17-31)50(71)61-42(25-35-26-58-39-13-7-6-12-37(35)39)51(72)59-40(49(70)64-45)14-8-9-21-55;1-2(3)4/h4-7,10-13,15-20,22,26,29-30,38,40-46,58,66-67H,8-9,14,21,23-25,27-28,55-56H2,1-3H3,(H2,57,68)(H,59,72)(H,60,73)(H,61,71)(H,62,69)(H,63,75)(H,64,70)(H,65,74);1H3,(H,3,4)/t30-,38-,40+,41+,42-,43+,44?,45+,46+;/m1./s1
InChI key
DEXPIBGCLCPUHE-HPDHVNDUSA-N
관련 카테고리
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객