SML0342
TFM-4AS-1
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(4aR,6aS,7S,11aR)-1,4a,6a-Trimethyl-2-oxo-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11atetradecahydro-1H-indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H33F3N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
474.56
UNSPSC 코드:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: >5 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN1[C@@H]2CC[C@@H]3[C@@H]4CC[C@H](C(=O)Nc5ccccc5C(F)(F)F)[C@@]4(C)CC[C@@H]3[C@@]2(C)C=CC1=O
InChI
1S/C27H33F3N2O2/c1-25-14-12-18-16(8-11-22-26(18,2)15-13-23(33)32(22)3)17(25)9-10-20(25)24(34)31-21-7-5-4-6-19(21)27(28,29)30/h4-7,13,15-18,20,22H,8-12,14H2,1-3H3,(H,31,34)/t16-,17+,18+,20-,22-,25+,26-/m1/s1
InChI key
YFBLEKKYWFJKBP-HNXMFXTHSA-N
생화학적/생리학적 작용
TFM-4AS-1 is a potent SARM (Selective Androgen Receptor Modulator) and partial agonist of AR.
TFM-4AS-1 is a potent SARM (Selective Androgen Receptor Modulator). TFM-4AS-1 is a partial agonist of AR. The compound promotes the buildup of bone and muscle mass while having reduced effects on reproductive organs and sebaceous glands. The compound also is an inhibitor of rat 5 α-reductase enzymes type I (2 nM) and type 2 (3 nM).
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.