분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL at warmed (clear solution)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(nc2ccccc12)N3CCCCC3
InChI
1S/C15H18N2/c1-12-11-15(17-9-5-2-6-10-17)16-14-8-4-3-7-13(12)14/h3-4,7-8,11H,2,5-6,9-10H2,1H3
InChI key
USYRQXDHKXGTCK-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
4-methyl-2-(1- piperidinyl)-quinoline (ML204) has been used to attenuate Ewing sarcoma (EWS)-FLI1 activity in TC32 cells. It has also been used to attenuate scratching behavior evoked by α-Me-5HT in mice.
생화학적/생리학적 작용
ML204 is a potent and selective TRPC4 channel inhibitor.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.