분석
≥98% (HPLC)
양식
oil
색상
colorless to light yellow
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC1CO1
InChI
1S/C19H34O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(20)22-17-18-16-21-18/h7-8,18H,2-6,9-17H2,1H3/b8-7-
InChI key
FWEHVPCBXKCYHE-FPLPWBNLSA-N
생화학적/생리학적 작용
UCM710 is a dual inhibitor of FAAH and ABHD6.
UCM710 is a dual inhibitor of fatty acid amide hydrolase (FAAH) and α/β hydrolase domain 6 (ABHD6) the enzymes that hydrolyze endocannabinoids. UCM710 augments both N-arachidonoylethanolamine (AEA) and 2-arachidonoylglycerol (2-AG) levels in neurons. UCM710 does not inhibit monoacylglycerol lipase (MAGL).
특징 및 장점
This compound is featured on the Cannabinoid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.