분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
저장 온도
2-8°C
생화학적/생리학적 작용
BRD9757 is a selective inhbitor of the histone deacetylase HDAC6 (IC50 = 30 nM). BRD9757 dose dependently increases levels of acetylated α-tubulin in HeLa cells, with no affect on H3 acetylation.
BRD9757 is a selective inhbitor of the histone deacetylase HDAC6.
특징 및 장점
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.