생화학적/생리학적 작용
ML314 is a biased agonist of the Neruotensin 1 (NTR1) receptor. ML314 induces recruitment of β-arrestin to NTR1 with an EC50 of 2 μM, but does not induce G-protein mediated Ca2+ mobilization.
ML314 is a neurotensin receptor (NTR1) receptor.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.