분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
저장 온도
−20°C
SMILES string
Fc1c(ccc(c1C)C(=O)N2CCOc3c(cc(cc3)c4c[nH][c](cc4)=N)C2)[S](=O)(=O)C
InChI
1S/C23H22FN3O4S/c1-14-18(5-7-20(22(14)24)32(2,29)30)23(28)27-9-10-31-19-6-3-15(11-17(19)13-27)16-4-8-21(25)26-12-16/h3-8,11-12H,9-10,13H2,1-2H3,(H2,25,26)
InChI key
LNFBAYSBVQBKFR-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
XL388 is a potent, selective, orally bioavailable ATP-competitive inhibitor of mammalian target of rapamycin (mTOR) with an IC50 of 9.9 nM for mTOR, 8 nM for mTORC1, 166 nM for mTORC2, and 1000-fold selectivity for mTOR over the closely related PI3K kinases and a panel of 141 protein kinases tested. XL388 blocked mTORC1 phosphorylation of p70S6K (T389) with an IC50 value of 94 nM and blocked mTORC2 phosphorylationof AKT (S473) with an IC50 value of 350 nM. XL388 showed complete tumor growth inhibition in mice bearing MCF-7 xenograft tumors.
XL388 is a potent, selective, orally bioavailable ATP-competitive inhibitor of mammalian target of rapamycin (mTOR).
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.