SML1315
Ranirestat
≥97% (HPLC)
동의어(들):
(3R)-2′-[(4-Bromo-2-fluorophenyl)methyl]-spiro[pyrrolidine-3,4′(1′H)-pyrrolo[1,2-a]pyrazine]-1′,2,3′,5(2′H)-tetrone., AS-3201
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H11BrFN3O4
CAS Number:
Molecular Weight:
420.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥97% (HPLC)
양식
powder
광학 활성
[α]/D -5 to -10°, c = 1.0 in methanol
색상
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(N1CC2=C(F)C=C(Br)C=C2)C3=CC=CN3[C@@]4(CC(NC4=O)=O)C1=O
InChI
1S/C17H11BrFN3O4/c18-10-4-3-9(11(19)6-10)8-21-14(24)12-2-1-5-22(12)17(16(21)26)7-13(23)20-15(17)25/h1-6H,7-8H2,(H,20,23,25)/t17-/m1/s1
InChI key
QCVNMNYRNIMDKV-QGZVFWFLSA-N
생화학적/생리학적 작용
Ranirestat (AS-3201) is an aldose reductase (AR) inhibitor.
Ranirestat (AS-3201) is an aldose reductase (AR) inhibitor. Aldose reductase is a rate-limiting enzyme in the conversion of D-glucose to fructose via D-sorbitol. Ranirestat has been implicated in diabetic complications (cataract formation, retinopathy, neuropathy, nephropathy). Ranirestat prevents sorbitol accumulation and is thus hoped to be effective in the remedy of diabetic neuropathy.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.