분석
≥95% (HPLC)
양식
powder
색상
white to light brown
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1CC[C@@H](NC2=CC(NCC)=NC(NC3=CC=C(N(CC4=CC=CC=C4)C=C5)C5=C3)=N2)CC1
InChI
1S/C27H32N6O/c1-2-28-25-17-26(29-21-8-11-23(34)12-9-21)32-27(31-25)30-22-10-13-24-20(16-22)14-15-33(24)18-19-6-4-3-5-7-19/h3-7,10,13-17,21,23,34H,2,8-9,11-12,18H2,1H3,(H3,28,29,30,31,32)/t21-,23-
InChI key
YVXCDLCJCIDFHE-AFARHQOCSA-N
생화학적/생리학적 작용
CINK4 is a specific inhbitor of CDK4/cyclin D1 complexes (IC50 = 1.5 mM). CINK4 has greater than 50 fold selectivity over CDK1 or CDK2. CINK4 dose-dependently inhibits phosphorylation of retinoblastoma (Rb) and induces G0-G1 cell cycle arrest and apoptosis in cancer cell lines.
CINK4 is a specific inhbitor of CDK4/cyclin D1 complexes.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.