주요 문서
SML1568
Sigma-Aldrich
ZINC05626394
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2,3-Dihydro-6-[(phenylthio)methyl]-2-thioxo-4(1H)-pyrimidinone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H10N2OS2
CAS Number:
Molecular Weight:
250.34
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
생화학적/생리학적 작용
ZINC05626394 is a derivative of propylthiouracil. It is a cell penetrant and a potent inhibitor of CYB5R3 (NADH cytochrome b5 reductase 3).
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)