분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 30 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(C(N=CC=C1)=C1C=C2)=C2C(C3=CC=C(OC(F)F)C=C3)NC4=NC5=CC=CC=C5S4
InChI
1S/C24H17F2N3O2S/c25-23(26)31-16-10-7-15(8-11-16)20(29-24-28-18-5-1-2-6-19(18)32-24)17-12-9-14-4-3-13-27-21(14)22(17)30/h1-13,20,23,30H,(H,28,29)
InChI key
YDSHHDISKUSKFW-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
KIN1400 is innate immune agonists of IRF3 activation that induces IRF3 and MAVS dependent innate immune antiviral genes and IFNβ expression. KIN1400 is a broad spectrum antiviral compound that suppresses replication of hepatitis C virus, West Nile virus, dengue virus and other Flaviviridae, as well as Filoviridae (EV), Orthomyxoviridae (influenza A virus), Arenaviridae (LV) and Paramyxoviridae (RCV, NV).
KIN1400 is innate immune agonists of IRF3 activation.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.