SML1913
ASB14780
≥98% (HPLC)
동의어(들):
3-(3-Phenethyl-1-(4-phenoxyphenyl)-1H-indol-5-yl)propanoic acid, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 3-[1-(4-Phenoxyphenyl)-3-(2-phenylethyl)-1H-indol-5-yl]propanoic acid, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(O)CCC1=CC2=C(N(C3=CC=C(OC4=CC=CC=C4)C=C3)C=C2CCC5=CC=CC=C5)C=C1.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C31H27NO3.C4H11NO3/c33-31(34)20-13-24-12-19-30-29(21-24)25(14-11-23-7-3-1-4-8-23)22-32(30)26-15-17-28(18-16-26)35-27-9-5-2-6-10-27;5-4(1-6,2-7)3-8/h1-10,12,15-19,21-22H,11,13-14,20H2,(H,33,34);6-8H,1-3,5H2
InChI key
MBPXGBINIINSEU-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.