분석
>97% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
저장 온도
2-8°C
생화학적/생리학적 작용
BOP (N-(Benzenesulfonyl)-L-prolyl-L-O-(1-pyrrolidinylcarbonyl)tyrosine sodium salt) is a potent and selective dual inhibitor of integrins alpha-4 beta-1 (α4β1) and alpha-9 beta-1 (α9β1) with Kd values in the picomolar range. BOP has been shown to preferentially mobilize hematopoietic stem cells (HSCs) and progenitors and to act synergistically with AMD3100.
Dual α9β1/α4β1 integrin inhibitor
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.