분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
광학 활성
[α]/D -125 to -140°, c = 0.5 in ethanol
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
생화학적/생리학적 작용
ELND006 is an allosteric γ-secretase inhibitor that selectively blocks amyloid-β (Aβ) over Notch production both in cell-free (Aβ IC50/Notch IC50 = 0.34 nM/6.6 nM) and cell-based assays (Aβ IC50/Notch IC50 = 1.3 nM/85 nM). ELND006 is orally available and blood-brain barrier-permeable (total/unbound conc in brain = 0.12 μM/1.0 nM, 0.52 μM/4.5 nM, 2.1 μM/18 nM and total/unbound conc in plasma = 0.031 μM/0.28 nM, 0.19 μM/1.7 nM, 0.90 μM/8.1 nM 3 h post 1, 3, 10 mg/kg oral dosage in rats, respectively), and shown to effectively reduce cortical Aβx-40 in mice in vivo (by 32%, 48%, and 61% 3 h post 1, 3, 10 mg/kg oral dosage).
Orally active allosteric γ-secretase inhibitor that selectively inhibits the production of amyloid-β (Aβ) over Notch with brain Aβx-40-lowering efficacy in vivo.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.