분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN(CC1)CCC1NC2=C3C(C=C(OC)C(OC)=C3)=NC(NCCCCCC)=N2
InChI
1S/C22H35N5O2/c1-5-6-7-8-11-23-22-25-18-15-20(29-4)19(28-3)14-17(18)21(26-22)24-16-9-12-27(2)13-10-16/h14-16H,5-13H2,1-4H3,(H2,23,24,25,26)
InChI key
ZYNUWSFRZCRKSN-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
G9a-like Protein (GLP) lysine methyl transferase Inhibitor
MS012 is a selective G9a-like Protein (GLP) lysine methyl transferase (PKMT) inhibitor with an IC50 value of 7 nM and over 140-fold selectivity for GLP over G9a and other methyl transferases tested.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.