분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=CC=C(NN=C2)C2=C1)C3=C(C)NC(NC3C4=CC=C(F)C=C4)=O
InChI
1S/C19H16FN5O2/c1-10-16(17(24-19(27)22-10)11-2-4-13(20)5-3-11)18(26)23-14-6-7-15-12(8-14)9-21-25-15/h2-9,17H,1H3,(H,21,25)(H,23,26)(H2,22,24,27)
InChI key
HEAIGWIZTYAQTC-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
GSK180736A is a potent and selective dual inhibitor of a ROCK1 (Rho-associated, coiled-coil-containing protein kinase) and GRK2 (G protein-coupled receptor kinase 2). GSK180736A binds to the GRK2 active site. GSK180736A produces a significant cardiomyocytes contraction at 1 μM.
potent and selective dual inhibitor of a ROCK1 and GRK2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.