분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(NCC)C1=CC2=C(N1)N=CC=C2N3CCOC[C@@H]3C
InChI
1S/C15H20N4O2/c1-3-16-15(20)12-8-11-13(4-5-17-14(11)18-12)19-6-7-21-9-10(19)2/h4-5,8,10H,3,6-7,9H2,1-2H3,(H,16,20)(H,17,18)/t10-/m0/s1
InChI key
RPMGXDCRCWWCRY-JTQLQIEISA-N
생화학적/생리학적 작용
BAY-707 is an inhibitor of the human 7,8-dihydro-8-oxoguaninetriphosphatase MTH1 (NUDT1), which hydrolyzes oxidized purine nucleoside triphosphates that might otherwise be incorporated into DNA/RNA and contribute to DNA damage. BAY-707 was shown to be a substrate-competitive, selective MTH1 inhibitor with an IC50 value of 2.3 nM.
Inhibitor of the human 7,8-dihydro-8-oxoguaninetriphosphatase MTH1 (NUDT1)
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.