SML2497
BIO 1211 trifluoroacetate salt
≥97% (HPLC)
동의어(들):
2-MPUPA-LDVP trifluoroacetate, 4-(N′-(2-Methylphenyl)urea)-phenylacetyl-LDVP trifluoroacetate, BIO-1211 trifluoroacetate, BIO1211 trifluoroacetate, N-[2-[4-[[[(2-Methylphenyl)amino]carbonyl]amino]phenyl]acetyl]-L-leucyl-L-α-aspartyl-L-valyl-L-proline trifluoroacetate, N-[[4-[[[(2-Methylphenyl)amino]carbonyl]amino]-phenyl]acetyl]-LDVP trifluoroacetate, N-[[4-[[[(2-Methylphenyl)amino]carbonyl]amino]-phenyl]acetyl]-Leu-Asp-Val-Pro trifluoroacetate, N-[[4-[[[(2-Methylphenyl)amino]carbonyl]amino]-phenyl]acetyl]-fibronectin CS-1 fragment (1980-1983) trifluoroacetate
About This Item
추천 제품
분석
≥97% (HPLC)
양식
film
lyophilized powder
저장 조건
desiccated
색상
white to beige
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
N3([C@@H](CCC3)C(=O)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)Cc1ccc(cc1)NC(=O)Nc2c(cccc2)C)CC(C)C)CC(=O)O)C(C)C
InChI
1S/C36H48N6O9/c1-20(2)17-26(38-29(43)18-23-12-14-24(15-13-23)37-36(51)40-25-10-7-6-9-22(25)5)32(46)39-27(19-30(44)45)33(47)41-31(21(3)4)34(48)42-16-8-11-28(42)35(49)50/h6-7,9-10,12-15,20-21,26-28,31H,8,11,16-19H2,1-5H3,(H,38,43)(H,39,46)(H,41,47)(H,44,45)(H,49,50)(H2,37,40,51)/t26-,27-,28-,31-/m0/s1
InChI key
NVVGCQABIHSJSQ-KFZSMJGVSA-N
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.