SML2562
Raphin1
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2-[(2,3-Dichlorophenyl)methylene]hydrazinecarboximidamide, N-(2, 3-Dichlorobenzylideneamino) guanidine, Rational inhibitor of a holophosphatase1
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H8Cl2N4
CAS Number:
Molecular Weight:
231.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
추천 제품
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
Clc1c(cccc1\C=N\N=C(N)N)Cl
InChI
1S/C8H8Cl2N4/c9-6-3-1-2-5(7(6)10)4-13-14-8(11)12/h1-4H,(H4,11,12,14)/b13-4+
InChI key
WLTSTDGGFCQWTK-YIXHJXPBSA-N
생화학적/생리학적 작용
Raphin1 is an orally available, brain penetrant, potent and selective inhibitor of protein phosphatase 1 regulatory subunit 15B (PPP1R15B; R15B). It does not inhibit PP1c. Raphin1 transiently decreases protein synthesis in cells. It is efficacious in mouse model of Huntington′s disease.
orally available, brain penetrant, potent and selective inhibitor of protein phosphatase 1 regulatory subunit 15B (PPP1R15B; R15B).
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.