주요 문서
SML2600
Sigma-Aldrich
Melitracen hydrochloride
≥98% (HPLC)
동의어(들):
Melitracen hydrochloride, 3-(10,10-dimethyl-9(10H)-anthracenylidene)-N,N-dimethyl-1-propanamine hydrochloride, U-24973A hydrochloride, 3-[10,10-Dimethyl-9(10H)-anthrylidene]-N,N-dimethylpropylamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H25N · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
327.89
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Cl-].[N+H](CCC=C1c2c(cccc2)C(c3c1cccc3)(C)C)(C)C
InChI
1S/C21H25N.ClH/c1-21(2)19-13-7-5-10-17(19)16(12-9-15-22(3)4)18-11-6-8-14-20(18)21;/h5-8,10-14H,9,15H2,1-4H3;1H
InChI key
RADLXCPDUXFGFF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Melitracen is a tricyclic antidepressant (TCA) that likely exerts its in vivo efficacy similarly as imipramine and amitriptyline by inhibiting serotonin-norepinephrine reuptake.
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)