분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
faint yellow to dark orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NC1=NC=C(C2=CC(OC(C)C)=CC=C2F)N=C1C(NC3=CN=CC=C3N4C[C@H](C(O)=O)CCC4)=O
InChI
1S/C25H27FN6O4/c1-14(2)36-16-5-6-18(26)17(10-16)19-12-29-23(27)22(30-19)24(33)31-20-11-28-8-7-21(20)32-9-3-4-15(13-32)25(34)35/h5-8,10-12,14-15H,3-4,9,13H2,1-2H3,(H2,27,29)(H,31,33)(H,34,35)/t15-/m1/s1
InChI key
UZIATSFXNVOVFE-OAHLLOKOSA-N
생화학적/생리학적 작용
GNF-4877 is an orally available dual inhibitor of Dyrk1a and Gsk3b that induces proliferation of functional primary human and rodent β-cells. GNF4877 reduces non-fasting blood glucose levels in a mouse model of T1D.
orally available dual inhibitor of Dyrk1a and Gsk3b that induces proliferation of functional primary human and rodent β-cells
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.