SML2717
AMG517
≥98% (HPLC)
동의어(들):
AMG 517, AMG-517, N-(4-(6-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)pyrimidin-4-yloxy)benzo[d]thiazol-2-yl)acetamide, N-[4-[[6-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-4-pyrimidinyl]oxy]-2-benzothiazolyl]acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H13F3N4O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
430.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(cc1)c2ncnc(c2)Oc3c4nc([s]c4ccc3)NC(=O)C
InChI
1S/C20H13F3N4O2S/c1-11(28)26-19-27-18-15(3-2-4-16(18)30-19)29-17-9-14(24-10-25-17)12-5-7-13(8-6-12)20(21,22)23/h2-10H,1H3,(H,26,27,28)
InChI key
YUTIXVXZQIQWGY-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
AMG517 is an orally active, highly potent and selective vanilloid receptor-1 (TRPV1; VR1; capsaicin receptor) antagonist that blocks TRPV1-mediated cellular Ca2+ influx (h/r/m IC50/stimulant = 0.76 nM/1.01 nM/1.9 nM/500 nM capsaicin; 0.62 nM/0.5 nM/0.63 nM/acid (pH 5) using respective CHO transfectants; IC50 >20 μM against TRPV2/3/4, TRPA1, and TRPM8-mediated responses; <45% binding at 10 μM to 87 receptors, enzymes, and ion channels) and exhibits antihyperalgesic efficacy in vivo (capsaicin-induced flinch = ED50 = 0.33 mg/kg rats, p.o.; CFA-induced thermal hyperalgesia, MED = 0.83 mg/kg rats, p.o.).
Orally active, highly potent and selective vanilloid receptor-1 (TRPV1; VR1; capsaicin receptor) antagonist with antihyperalgesic efficacy in vivo.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.