SML2806
MALAT1-IN-5
≥95% (HPLC)
동의어(들):
5-(4-Methoxyphenyl)-N-[(3-methoxyphenyl)methyl]-1-methyl-1H-imidazol-2-amine, Malat1 inhibitor compound 5, N-(3-Methoxybenzyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1-methyl-1H-imidazol-2-amine, TC SL C5
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H21N3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
323.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
[n]1(c(ncc1c3ccc(cc3)OC)NCc2cc(ccc2)OC)C
InChI
1S/C19H21N3O2/c1-22-18(15-7-9-16(23-2)10-8-15)13-21-19(22)20-12-14-5-4-6-17(11-14)24-3/h4-11,13H,12H2,1-3H3,(H,20,21)
InChI key
LCVOJBGSGIOMKF-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
MALAT1-IN-5 reduces the long noncoding (lnc) RNA metastasis-associated lung adenocarcinoma transcript 1 (Malat1) level (by 54% in 7 days at 1 μM; MMTV-PyMT tumors organoids) via specific interaction with Malat1 triple-helical configuration of 3′-terminal element for nuclear expression (ENE KD = 2.9 μM under physiologic ionic conditions), but not the homologous 3′-end triple-helix of Neat1 (MENβ) lncRNA. MALAT1-IN-5 decreases MMTV-PyMT organoid branching morphogenesis (by 38% in 7 days at 1 μM) and modulates the levels of Malat1-targeted mRNAs Krt16 & Csn2.
Selective metastasis-associated lung adenocarcinoma transcript 1 inhibitor that decreases tumor organoid branching and modulates Malat1-targeted mRNAs.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.