SML2962
MM07 trifluoroacetate
≥94.5% (HPLC)
동의어(들):
Cys-Arg-Pro-Arg-Leu-Cys-His-Lys-Gly-Pro-Met-Pro-Phe disulfide bridge 1-6 trifluoroacetate, L-cysteinyl-L-arginyl-L-prolyl-L-arginyl-L-leucyl-L-cysteinyl-L-histidyl-L-lysyl-glycyl-L-prolyl-L-methionyl-L-prolyl-L-phenylalanine (1->6)-disulfide trifluoroacetate, cyclo[1-6]CRPRLCHKGPMPF trifluoroacetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C67H106N22O14S3
Molecular Weight:
1539.89
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
추천 제품
생화학적/생리학적 작용
G protein biased apelin receptor agonist
MM07 is a G protein biased apelin receptor agonist that causes rapid and significant peripheral arterial dilatation in human hand vein. MM07 is more stable than the endogenous apelin.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.