SML3049
AMG PERK 44
≥98% (HPLC)
동의어(들):
4-(2-Amino-4-methyl-3-(2-methylquinolin-6-yl)benzoyl)-1-methyl-2,5-diphenyl-1H-pyrazol-3(2H)-one hydrochloride, 4-[2-Amino-4-methyl-3-(2-methyl-6-quinolinyl)benzoyl]-1,2-dihydro-1-methyl-2,5-diphenyl-3H-pyrazol-3-one hydrochloride, AMG′44, AMG44, Compound 44, PERK inhibitor 44, PERK-IN-1
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C34H28N4O2 · xHCl
CAS Number:
Molecular Weight:
524.61 (free base basis)
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C1N(N(C(C2=CC=CC=C2)=C1C(C3=CC=C(C(C4=CC=C5N=C(C=CC5=C4)C)=C3N)C)=O)C)C6=CC=CC=C6.[xHCl]
생화학적/생리학적 작용
AMG PERK 44 (AMG44) is an orally active (F = 46% (mouse) & 55% (rat) post 2.5 mg/kg po.), active site-targeing, potent and highly selective PERK (EIF2AK3) inhibitor (IC50 = 6 nM; GCN2 IC50 = 7.3 μM, b-Raf IC50 >1 μM, <65% inhibition at 1 μM against 387 kinases). AMG44 inhibits cellular PERK autophosphorylation (pT980 IC50 = 84 nM; HT1080 T-REx-PERK-FLAG transfectants) and ER stress-induced bulk protein synthesis (IC50 = 400 nM; U2OS), as well as PERK pT980 in HT1080 Matrigel plug implant in mice in vivo (ED50 = 3 mg/kg & ED90 = 60 mg/kg 4 hr post po.).
Orally active, potent and highly selective tool compound for probing PERK (EIF2AK3) pathway both in vitro and in vivo.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.