분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C1C2=C3C(N=C(N3CCN1)C4=CC=C(C=C4)CN(C)C)=CC=C2
InChI
1S/C19H20N4O/c1-22(2)12-13-6-8-14(9-7-13)18-21-16-5-3-4-15-17(16)23(18)11-10-20-19(15)24/h3-9H,10-12H2,1-2H3,(H,20,24)
InChI key
SEKJSSBJKFLZIT-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
AG14361 is a potent oly(ADP-ribose) polymerase-1 inhibitor (human PARP-1 Ki = 5.8 nM) that suppresses 25 μM MNNG-induced PARP-1 activity (NAD+ depletion = 70% without vs.12% with 0.4 μM AG14361; 87% reduced ADP-ribose polymer induction with 0.4 μM AG14361) and greatly amplifies temozolomide and topotecan cytotoxicity (2.2- and 2.0-fold lower IG50, respectively, with 0.4 μM AG14361) in A549 cultures. AG14361 is shown to selectively kill BRCA2-deficient cells over BRCA2-expressing cells both in cultures (1-10 μM) and in mice in vivo (25 mg/10 mL/kg/d ip).
Potent poly(ADP-ribose) polymerase-1 (PARP-1) inhibitor in vitro and in vivo.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.