SML3114
R121919
≥98% (HPLC)
동의어(들):
3-[6-(Dimethylamino)-4-methyl-3-pyridinyl]-2,5-dimethyl-N,N-dipropylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine, NBI 30775, NBI-30775, NBI30775, R 121919, R-121919
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H32N6
CAS Number:
Molecular Weight:
380.53
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCN(CCC)C1=CC(C)=NC2=C(C(C)=NN12)C3=CN=C(C=C3C)N(C)C
InChI
1S/C22H32N6/c1-8-10-27(11-9-2)20-13-16(4)24-22-21(17(5)25-28(20)22)18-14-23-19(26(6)7)12-15(18)3/h12-14H,8-11H2,1-7H3
InChI key
ANNRUWYFVIGKHA-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Brain-penetrant and orally available selective CRF1 (CRFR-1, CRHR-1) antagonist with in vivo antistress efficacy.
R121919 (NBI 30775) is a brain-penetrant, orally available high-affinity corticotropin-releasing factor/hormone (CRF or CRH) receptor 1 (CRF1, CRF-R1, CRFR-1, CRH-R1, CRHR-1) antagonist (Ki = 3.5 nM against sauvagine for binding hCRFR1-expressing HEK293 cells; IC50 = 20 nM/CRF-stimulated ACTH release from rat anterior pituitary cells & IC50 = 80 nM/CRF-stimulated cAMP production in hCRFR1-expressing HEK293 cells) without affinity toward CRFR2. In addition to its antistress efficacy in various rat anxiety models (0.63-20 mg/kg p.o.), R121919 also demonstrates therapeutic efficacy and long-term safety in Alzheimer′s disease (AD) mice (20 mg/kg/day s.c.) in vivo.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.