분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
FC1=CC=C(N=C(C(NCC(N2[C@H](C(N[C@H](C3=C(Cl)C=C(OC)C=C3)C)=O)C[C@@H](O)C2)=O)=O)C=C4)C4=C1
InChI key
PMUWBFKMLGLUTF-KNUWZQJKSA-N
생화학적/생리학적 작용
CAM833 is a potent and selective inhibitor of RAD51:BRCA2 interaction that inhibits RAD51 foci formation in A549 non-small cell lung carcinoma (NSCLC) cells. CAM833 suppresses extended RAD51 filament assembly. It potentiates the DNA damage by ionizing radiation in cells.
potent and selective inhibitor of RAD51:BRCA2 interaction
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.