분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(CCCNC(OCC)=O)NCCC1=CC=CC=C1
InChI
1S/C15H22N2O3/c1-2-20-15(19)17-11-6-9-14(18)16-12-10-13-7-4-3-5-8-13/h3-5,7-8H,2,6,9-12H2,1H3,(H,16,18)(H,17,19)
InChI key
HTOYBIILVCHURC-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Santacruzamate A (CAY10683) is a cell-permeable and bioavailable carbamate compound that potently inhibits HDAC2 (IC50 = 119 nM) selectively over HDAC4 and HDAC6 (IC50 = > 1 μM and 433.5 nM, respectively). CAY10683 readily enhances cellular acetylated HDAC2 levels upon LPS-stimulation and only modestly inhibits HuT-78 cutaneous T-cell lymphoma and HCT-116 colon carcinoma cells growth (GI50 = 1.4 and 29.4 uM, respectively). It alleviates acute liver failure (ALF) in rats (i.p.) and rescues cognitive deficits in APPswe/PS1dE9 mice (p.o.).
cell-permeable and bioavailable carbamate compound that potently inhibits HDAC2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.