SML3252
SF3B1 Protein Degrader
≥95% (HPLC)
동의어(들):
2-((4-chlorophenyl)amino)-N-(6-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)amino)hexyl)thiazole-4-carboxamide, O4I2-based PROTAC® degrader
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C29H29ClN6O5S
Molecular Weight:
609.10
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
under inert gas
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C1N(C(C2=C1C=CC=C2NCCCCCCNC(C3=CSC(NC4=CC=C(C=C4)Cl)=N3)=O)=O)C5CCC(NC5=O)=O
InChI key
UWYLVQJEOCYCEW-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Cell permeable degrader of splicing factor 3B1 (SF3B1)
SF3B1 Protein degrader (reported as "PROTAC-O4I2" in Gama-Brambila et al.) is a cell permeable degrader of splicing factor 3B1 (SF3B1) containing an SF3B1 activator O4I2 connected to the ligand of the cereblon ubiquitin ligase thalidomide. PROTAC-O4I2 selectively degrades SF3B1 in cells. It induces apoptosis of tumor cells and extends survival in Drosophila intestinal tumor model.
법적 정보
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.