분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (Warmed)
저장 온도
room temp
생화학적/생리학적 작용
Potent and selective inhibitor of the type 1 ryanodine receptor (RyR1)
RyR1-selective inhibitor 1 (6,7-(methylenedioxy)-1-octyl-4-quinolone-3-carboxylic acid) potently and selectively inhibits the type 1 ryanodine receptor (RyR1). It prevents and treats malignant hyperthermia and heat stroke in several mouse models. RyR1-selective inhibitor 1 decreases resting intracellular Ca2+, inhibits halothane- and isoflurane-induced Ca2+ release, and suppresses caffeine-induced contracture in skeletal muscle.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.