SML3362
YM-244769 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
동의어(들):
N-[(3-Aminophenyl)methyl]-6-[4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenoxy]-3-pyridinecarboxamide dihydrochloride, N-(3-Aminobenzyl)-6-{4-[3-fluorobenzyl)oxy]phenoxy} nicotinamide dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H22FN3O3·2HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
516.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
51111800
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.21
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to pink
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
O=C(C1=CC=C(OC2=CC=C(OCC3=CC=CC(F)=C3)C=C2)N=C1)NCC4=CC=CC(N)=C4
InChI
1S/C26H22FN3O3/c27-21-5-1-4-19(13-21)17-32-23-8-10-24(11-9-23)33-25-12-7-20(16-29-25)26(31)30-15-18-3-2-6-22(28)14-18/h1-14,16H,15,17,28H2,(H,30,31)
InChI key
JZMLHJRKSJXARY-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Potent and selective inhibitor of Na+/Ca2+ exchange (NCX) acting preferentially at NCX3
YM-244769 hydrochloride is a potent and selective inhibitor of Na+/Ca2+ exchange (NCX) acting preferentially at NCX3. It inhibits the Ca2+ entry mode of NCX more potently than the Ca2+ exit mode. YM-244769 exhibits protection in various hypoxic/ischemic cell injury models with low cell toxicity.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.