분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=C2C=CC(Cl)=C1)C3=C2N=C(C(C#N)=N3)C#N
InChI
1S/C13H3ClN4O/c14-6-1-2-7-8(3-6)13(19)12-11(7)17-9(4-15)10(5-16)18-12/h1-3H
InChI key
BIGPXXAUSQLTQR-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Catalytic site-targeting, uncompetitive, potent and reversible ubiquitin-specific protease USP7 inhibitor.
HBX 41,108 is a catalytic site-targeting, uncompetitive, potent and reversible ubiquitin-specific protease (USP) inhibitor (USP7/HAUSP IC50 = 420 nM) with little potency toward aspartic, serine or other non-USP cysteine proteases. HBX 41,108 exhibits antiproliferation potency in cancer cultures (HCT116 GI50 = 1 μM post 24 h treatment) by preventing USP7-mediated p53 deubiquitination and thereby promoting p53 target genes expression and inducing p53-dependent apoptosis.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.