SML3446
VT107
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(S)-N-(l-(6-Aminopyridin-2-yl)ethyl)-5-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-2-naphthamide, N-[(1S)-1-(6-Amino-2-pyridinyl)ethyl]-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-naphthalenecarboxamide, VT 107
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C25H20F3N3O
CAS Number:
Molecular Weight:
435.44
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
추천 제품
관련 카테고리
생화학적/생리학적 작용
Potent pan-TEAD auto-palmitoylation inhibitor with anti-proliferation efficacy against mesothelioma with NF2 defect.
VT107 is a potent pan-TEAD auto-palmitoylation inhibitor (3 μM; using TEAD isotype-overexpressing HEK293T) that blocks TEAD-mediated gene transcription (IC50 = 4.93 nM) by preventing its association with YAP/TAZ. VT107 selectively inhibits the proliferation of mesothelioma cultures with NF2 mutation (NCI-H2051 IC50 = 20.4 nM), deletion (NCI-H2373 IC50 = 9.35 nM) or deficiency (NCI-H226 IC50 = 8.67 nM), but not those with wild-type NF2.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.