SML3479
Hydroxy-α-sanshool
≥95% (HPLC)
동의어(들):
(2E,6Z,8E,10E)-N-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)-2,6,8,10-dodecatetraenamide, 2E,6Z,8E,10E-Dodecatetraenoic acid N-(2-hydroxy-2-methylpropyl)amide
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H25NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
263.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
51111800
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
protect from light
under inert gas
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
N(CC(O)(C)C)C(=O)\C=C\CC\C=C/C=C/C=C/C
InChI
1S/C16H25NO2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15(18)17-14-16(2,3)19/h4-9,12-13,19H,10-11,14H2,1-3H3,(H,17,18)/b5-4+,7-6+,9-8-,13-12+
InChI key
LHFKHAVGGJJQFF-UEOYEZOQSA-N
생화학적/생리학적 작용
Hydroxy-α-sanshool is an active ingredient in Szechuan peppers (also present in other Zanthoxylum plants) that produces a tingling paresthesia or numbing effects. Hydroxy-α-sanshool is a potent agonist of TRPV1/TRPA1 as well as antagonist/blocker of KCNK3/KCNK9/KCNK18 channels. It induces colonic motor activity in rat proximal colon.
Potent agonist of TRPV1/TRPA1 as well as antagonist/blocker of KCNK3/KCNK9/KCNK18 channels
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.