SML3498
L6H21
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(2E)-3-(2,3-Dimethoxyphenyl)-1-(4-methoxyphenyl)-2-propen-1-one, (E)-2,3,4′-Trimethoxy-chalcone, (E)-2,3-Dimethoxy-4′-methoxychalcone, L 6H21
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H18O4
CAS Number:
Molecular Weight:
298.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
51111800
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
-10 to -25°C
생화학적/생리학적 작용
L6H21 is an orally bioavailable chalcone that acts as a myeloid differentiation factor 2 (MD2) antagonist and shows a great inhibitory effect on pro-inflammatory cytokines expression levels. L6H21 binds to the hydrophobic pocket of MD2 in a dose-dependent manner with a high affinity (Kd = 33.3 µM) and inhibits the ability of LPS to recognize TLR4/MD2 complex. Suppresses NLRP3 inflammasome activation and may serve as a potential candidate for the treatment of allograft rejection.
Orally bioavailable chalcone that acts as a myeloid differentiation factor 2 (MD2) antagonist
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.