분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
CC1=C2[N+](CCC3=C2C=C(OC)C(OC)=C3)=CC4=C(OC)C(OC)=CC=C41
InChI
1S/C22H24NO4/c1-13-15-6-7-18(24-2)22(27-5)17(15)12-23-9-8-14-10-19(25-3)20(26-4)11-16(14)21(13)23/h6-7,10-12H,8-9H2,1-5H3/q+1
InChI key
RFKQJTRWODZPHF-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Alkaloidal isolated from Rhizoma corydalis that exhibits anti-inflammatory, antinociceptive and anti-tumor effects
Dehydrocorydaline is an alkaloidal isolated from Rhizoma corydalis that exhibits anti-inflammatory, antinociceptive and anti-tumor effects. Dehydrocorydaline attenuates bone cancer pain through suppression M1 phenotype and upregulation M2 phenotype of microglia in the spinal cord.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.