분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
FC1=CC2=C(C=C1)SC(S(NC3=CC=C(C=C3S(C)(=O)=O)C4=NC(C(O)=O)=CS4)(=O)=O)=C2C
InChI key
CBRCULCCRGSSLB-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Potent and selective chymase inhibitor that prevents development and progression of non-alcoholic steatohepatitis in rats
TY-51469 is a potent and selective chymase inhibitor that prevents development and progression of non-alcoholic steatohepatitis in rats. TY-51469 inhibits activation of intestinal MMP-9 and prevents intestinal damage in indomethacin-induced small intestinal damage in rats. Also TY-51469 might protect against pancreatic islet disorganization.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.