Merck
SML3697
Sigma-Aldrich
Anagliptin
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(S)-N-(2-(2-(2-Cyanopyrrolidin-1-yl)-2-oxoethylamino)-2-methylpropyl)-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxamide, N-[2-({2-[(2S)-2-Cyanopyrrolidine-1-yl]-2-oxoethyl}amino)-2-methylpropyl]-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxamide, SK 0403, SK-0403, SK0403
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H25N7O2
CAS Number:
Molecular Weight:
383.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
51111800
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.21
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
[n]21nc(cc2ncc(c1)C(=O)NCC(NCC(=O)N3[C@@H](CCC3)C#N)(C)C)C
InChI
1S/C19H25N7O2/c1-13-7-16-21-9-14(11-26(16)24-13)18(28)22-12-19(2,3)23-10-17(27)25-6-4-5-15(25)8-20/h7,9,11,15,23H,4-6,10,12H2,1-3H3,(H,22,28)/t15-/m0/s1
InChI key
LDXYBEHACFJIEL-HNNXBMFYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Anagliptin is an orally active, potent and selective dipeptidyl peptidase 4 (DPP-IV; DPP4) inhibitor (DPP4/8/9 IC50 = 3.8/68/60 nM). When administered in vivo (0.3% w/w in diet), anagliptin shows anti-atherosclerotic efficay in apoE-deficient mice and ameliorates diabetes in mice with haploinsufficiency of glucokinase on a high-fat diet.
Orally active, potent and selective dipeptidyl peptidase 4 (DPP-IV; DPP4) inhibitor with anti-atherosclerotic and anti-diabetic efficacy in vivo.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)