SML3707
Prulifloxacin
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(±)-7-[4-[(Z)-2,3-Dihydroxy-2-butenyl]-1-piperazinyl]-6-fluoro-1-methyl-4-oxo-1H,4H-[1,3]thiazeto[3,2-a]quinoline-3-carboxylic acid cyclic carbonate, 6-Fluoro-1-methyl-7-[4-[(5-methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl]-1-piperazinyl]-4-oxo-1H,4H-[1,3]thiazeto[3,2-a]quinoline-3-carboxylic acid, NM 441, NM441
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
Fc1cc2c(cc1N4CCN(CC4)CC5=C(OC(=O)O5)C)N3C(SC3=C(C2=O)C(=O)O)C
InChI
1S/C21H20FN3O6S/c1-10-16(31-21(29)30-10)9-23-3-5-24(6-4-23)15-8-14-12(7-13(15)22)18(26)17(20(27)28)19-25(14)11(2)32-19/h7-8,11H,3-6,9H2,1-2H3,(H,27,28)
InChI key
PWNMXPDKBYZCOO-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Lact. - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.