SML3753
TH301
≥98% (HPLC)
동의어(들):
1-(4-Chlorophenyl)-N-[2,6-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-5,5-dioxido-4H-thieno[3,4-c]pyrazol-3-yl]-cyclopentanecarboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H24ClN3O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
485.98
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.21
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(C1(CCCC1)C2=CC=C(Cl)C=C2)NC3=C(CS(C4)(=O)=O)C4=NN3C5=CC=C(OC)C=C5
InChI
1S/C24H24ClN3O4S/c1-32-19-10-8-18(9-11-19)28-22(20-14-33(30,31)15-21(20)27-28)26-23(29)24(12-2-3-13-24)16-4-6-17(25)7-5-16/h4-11H,2-3,12-15H2,1H3,(H,26,29)
InChI key
DDCUCVXSGYHWRJ-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Circadian clock modulator that selectively stabilizes CRY2
TH301 is a circadian clock modulator that lengthens a circadian period in cells and tissues. It selectively stabilizes CRY2 through interaction with FAD-binding pocket. TH301 strongly enhanced brown adipocyte differentiation in culture. TH301 showed no or only minor effects on CKIδ, CKIα and CK2 activities in vitro.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.