Merck
SML3823
Sigma-Aldrich
KCI807
≥98% (HPLC)
동의어(들):
5,3’-Dihydroxyflavone, 5-Hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H10O4
CAS Number:
Molecular Weight:
254.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
51111800
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
0.2 mg/mL (DMSO:EtOH (2:1),clear, warmed, clear colorless solution)
저장 온도
room temp
SMILES string
[o]1c2c([c](cc1c3cc(ccc3)O)=O)c(ccc2)O
InChI key
SZMQXDYEGKRZDG-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Cell penetrant, selective and potent inhibitor of the androgen receptor (AR)-ELK1 interaction
KCI807 is a cell penetrant, selective and potent inhibitor of the androgen receptor (AR)-ELK1 interaction. KCI807 interrupts association of the androgen receptor (AR) with transcription activator ELK1 (ETS family transcription factor ELK1). It potently suppresses growth of enzalutamide-resistant prostate cancer tumor xenografts in rodents.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)