SML4053
R406
≥98% (HPLC)
동의어(들):
6-[[5-Fluoro-2-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)amino]-4-pyrimidinyl]amino]-2,2-dimethyl-2H-pyrido[3,2-b]-1,4-oxazin-3(4H)-one, N4-(2,2-dimethyl-3-oxo-4H-pyrid[1,4]oxazin-6-yl)-5-fluoro-N2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-2,4-pyrimidinediamine, R 406 (free base), Tamatinib (free base)
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
CC1(C(NC2=C(O1)C=CC(NC3=NC(NC4=CC(OC)=C(C(OC)=C4)OC)=NC=C3F)=N2)=O)C
InChI
1S/C22H23FN6O5/c1-22(2)20(30)28-19-13(34-22)6-7-16(27-19)26-18-12(23)10-24-21(29-18)25-11-8-14(31-3)17(33-5)15(9-11)32-4/h6-10H,1-5H3,(H3,24,25,26,27,28,29,30)
InChI key
NHHQJBCNYHBUSI-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
R406 (Tamatinib) is an orally available, potent, and selective ATP competitive inhibitor of Syk (spleen tyrosine kinase) activity (Ki= 30 nM). R406 potently induces apoptosis in cancer cells overexpressing Syk. R406 is the active metabolite of pro-drug Fostamatinib (R-788). R406 promotes the activation of TAK1 by direct binding to TAK1, independent of its original target Syk kinase.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.