콘텐츠로 건너뛰기
MilliporeSigma
다음으로 건너뛰기
SML4081
Lotilaner
≥98% (HPLC)
동의어(들):
5-[(5S)-4,5-Dihydro-5-(3,4,5-trichlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-3-isoxazolyl]-3-methyl-N-[2-oxo-2-[(2,2,2-trifluoroethyl)amino]ethyl]-2-thiophenecarboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H14Cl3F6N3O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
596.76
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
FC(F)(F)[C@@]2(ONC(=C2)c3[s]c(c(c3)C)C(=O)NCC(=O)NCC(F)(F)F)c1cc(c(c(c1)Cl)Cl)Cl
InChI
1S/C20H14Cl3F6N3O3S/c1-8-2-13(36-16(8)17(34)30-6-14(33)31-7-19(24,25)26)12-5-18(35-32-12,20(27,28)29)9-3-10(21)15(23)11(22)4-9/h2-5,32H,6-7H2,1H3,(H,30,34)(H,31,33)/t18-/m0/s1
InChI key
DPFOXZCPAGCTER-SFHVURJKSA-N
생화학적/생리학적 작용
Orally available and potent inhibitor of γ-aminobutyric acid (GABA)-gated chloride channels; parasiticide.
Lotilaner is an oral isooxazoline ectoparasitic veterinary medication used to control fleas and ticks in dogs and cats. Lotilaner, similarly to other isoxazolines, targets gamma-aminobutyric acid (GABA) receptors. It binds to the GABA-gated chloride channels in nerve and muscle cells, which blocks the transmission of neuronal signals and leads to paralysis and death.
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)