SML4100
Vidofludimus
≥98% (HPLC)
동의어(들):
IMU-838, 2-((3-Fluoro-3′-methoxy-[1,1′-biphenyl]-4-yl)carbamoyl)cyclopent-1-enecarboxylic acid, 2-[[(3-Fluoro-3′-methoxy[1,1′-biphenyl]-4-yl)amino]carbonyl]-1-cyclopentene-1-carboxylic acid, 2-[[2-Fluoro-4-(3-methoxyphenyl)phenyl]carbamoyl]cyclopentene-1-carboxylic acid, 4SC-101, IMU 838, IMU838, SC12267
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to yellow
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
Fc1c(ccc(c1)c3cc(ccc3)OC)NC(=O)C2=C(CCC2)C(=O)O
InChI
1S/C20H18FNO4/c1-26-14-5-2-4-12(10-14)13-8-9-18(17(21)11-13)22-19(23)15-6-3-7-16(15)20(24)25/h2,4-5,8-11H,3,6-7H2,1H3,(H,22,23)(H,24,25)
InChI key
XPRDUGXOWVXZLL-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Vidofludimus (4SC-101) is an orally active, potent dihydroorotate dehydrogenase (DHODH) inhibitor (human DHODH IC50 = 134 nM; IC50 = 13 µM against PHA-stimulated lymphocytes proliferation) that inhibits PHA-induced IL-17 secretion from human PBMCs (IC50 = 6 µM) and exhibits therapeutic efficacy in murine models of colitis (50-100 mg/kg/d via intragastric administration; chronic dextran sodium sulfate-induced and acute TNBS-induced colitis) and a rat model of renal transplantation in vivo (20 mg/kg/d p.o.).
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.