생물학적 소스
rat
재조합
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
분석
≥70% (SDS-PAGE)
양식
aqueous solution
분자량
89 kDa
포장
pkg of 10 μg
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
rat ... PDE1B(5153)
일반 설명
Rat PDE1B (GenBank Accession No. NM_022710) full length with N-terminal HIS-GST-tag, MW= 89kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)