주요 문서
SRP0428
Sigma-Aldrich
PDE2A active rat
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥56% (SDS-PAGE)
동의어(들):
phosphodiesterase 2A, cGMP-stimulated
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.32
생물학적 소스
rat
재조합
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
분석
≥56% (SDS-PAGE)
양식
aqueous solution
분자량
133 kDa
포장
pkg of 5 μg
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
rat ... PDE2A(81743)
일반 설명
Rat PDE2A (GenBank Accession No. NM_00143847) full length with N-terminal His-GST-tag, MW=133 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)